5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42258-1G OR42258-500MG
APOSOR42258-1GEA 687 EUR
APOSOR42258-1G APOSOR42258-500MG
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22376779
CAS nummer: 2304634-23-7