4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42259-1G OR42259-500MG
APOSOR42259-1GEA 651 EUR
APOSOR42259-1G APOSOR42259-500MG
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₁₀H₉BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22689777
CAS nummer: 1416714-00-5