3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 111 EUR
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Smeltpunt: 201…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415946
CAS nummer: 100517-53-1