5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42264-1G OR42264-500MG
APOSOR42264-1GEA 240 EUR
APOSOR42264-1G APOSOR42264-500MG
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397882
CAS nummer: 1279106-02-3