7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42275-1G OR42275-250MG
APOSOR42275-1GEA 658 EUR
APOSOR42275-1G APOSOR42275-250MG
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₄BrClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31714177
CAS nummer: 2387695-88-5