Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 22 EUR
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Smeltpunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11112847
CAS nummer: 103440-54-6