Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42282-1G OR42282-250MG
APOSOR42282-1GEA 526 EUR
APOSOR42282-1G APOSOR42282-250MG
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18803290
CAS nummer: 179555-12-5