2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42284-1G OR42284-250MG OR42284-5G
APOSOR42284-1GEA 197 EUR
APOSOR42284-1G APOSOR42284-250MG APOSOR42284-5G
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12032793
CAS nummer: 908269-97-6