2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42286-1G OR42286-250MG
APOSOR42286-1GEA 430 EUR
APOSOR42286-1G APOSOR42286-250MG
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12032770
CAS nummer: 857292-66-1