2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethene, 1-(2-Furyl)-2-nitroethylene, 2-(2-Nitroethenyl)furan, 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethylene
OR4271-100G OR4271-25G OR4271-5G
APOSOR4271-100GEA 892 EUR
APOSOR4271-100G APOSOR4271-25G APOSOR4271-5G
2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
2-(2-Nitrovinyl)furan
Formule: C₆H₅NO₃
Smeltpunt: 72…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00030600
CAS nummer: 699-18-3