N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR4311-1G OR4311-250MG
APOSOR4311-1GEA 304 EUR
APOSOR4311-1G APOSOR4311-250MG
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038539
CAS nummer: 168540-07-6