7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43501-1G OR43501-250MG OR43501-500MG
APOSOR43501-1GEA 86.2 EUR
APOSOR43501-1G APOSOR43501-250MG APOSOR43501-500MG
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664004
CAS nummer: 885272-97-9