7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 7-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR43505-100MG OR43505-1G OR43505-500MG
APOSOR43505-100MGEA 139 EUR
APOSOR43505-100MG APOSOR43505-1G APOSOR43505-500MG
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formule: C₁₀H₈BrN·BrH
MW: 302.993 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12022338
CAS nummer: 1203372-02-4