(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-(Chlorosulphonyl)-2,3-dichlorotoluene
OR43510-1G OR43510-250MG
APOSOR43510-1GEA 548 EUR
APOSOR43510-1G APOSOR43510-250MG
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976102
CAS nummer: 163295-69-0
UN: 3261
ADR: 8,III