(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR43513-250MG OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA 76 EUR
APOSOR43513-250MG APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₃O₂S
Smeltpunt: 47…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11204033
CAS nummer: 85952-31-4
UN: 3261
ADR: 8,III