2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-formyltoluene, 6-Bromo-o-tolualdehyde
OR43527-1G OR43527-250MG OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA 246 EUR
APOSOR43527-1G APOSOR43527-250MG APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392003
CAS nummer: 176504-70-4