Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43541-1G OR43541-250MG
APOSOR43541-1GEA 344 EUR
APOSOR43541-1G APOSOR43541-250MG
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17168275
CAS nummer: 1257535-60-6