2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-4-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-3-carboxy-4-hydroxypyridine
OR43570-1G OR43570-5G
APOSOR43570-1GEA 90.6 EUR
APOSOR43570-1G APOSOR43570-5G
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12026106
CAS nummer: 1150561-81-1