2-Iodo-6-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43627-1G OR43627-250MG
APOSOR43627-1GEA 65.8 EUR
APOSOR43627-1G APOSOR43627-250MG
2-Iodo-6-methoxyaniline
2-Iodo-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₈INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977372
CAS nummer: 354574-31-5