3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR43638-100MG OR43638-250MG
APOSOR43638-100MGEA 38 EUR
APOSOR43638-100MG APOSOR43638-250MG
3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
3-Bromo-2-iodothiophene
Formule: C₄H₂BrIS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11848091
CAS nummer: 60404-24-2