6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR43648-1G OR43648-25G OR43648-5G
APOSOR43648-1GEA 71.6 EUR
APOSOR43648-1G APOSOR43648-25G APOSOR43648-5G
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄ClIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781383
CAS nummer: 885519-56-2