6-Bromo-7-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR43652-1G OR43652-5G
APOSOR43652-1GEA 40.3 EUR
APOSOR43652-1G APOSOR43652-5G
6-Bromo-7-methylquinoline
6-Bromo-7-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18260428
CAS nummer: 122759-89-1