2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Acetyl-2-methoxytoluene, 2-Acetyl-6-methylanisole, 1-(2-Methoxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
OR43670-1G OR43670-250MG OR43670-5G
APOSOR43670-1GEA 176 EUR
APOSOR43670-1G APOSOR43670-250MG APOSOR43670-5G
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.201 g/mol
Kookpunt: 240 °C
Dichtheid: 1.061 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044853
CAS nummer: 6342-75-2