3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR43676-5G OR43676-1G
APOSOR43676-5GEA 694 EUR
APOSOR43676-5G APOSOR43676-1G
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143308
CAS nummer: 58483-94-6