4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR43679-250MG OR43679-500MG
APOSOR43679-250MGEA 359 EUR
APOSOR43679-250MG APOSOR43679-500MG
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Formule: C₉H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847128
CAS nummer: 168762-94-5