4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-2-chloro-ethoxybenzene, 4-Bromo-2-chloro-1-ethoxybenzene
OR43683-1G OR43683-25G OR43683-5G
APOSOR43683-1GEA 35.1 EUR
APOSOR43683-1G APOSOR43683-25G APOSOR43683-5G
4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
4-Bromo-2-chlorophenetole
Formule: C₈H₈BrClO
MW: 235.506 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835099
CAS nummer: 279261-80-2