1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR43694-1G OR43694-250MG
APOSOR43694-1GEA 666 EUR
APOSOR43694-1G APOSOR43694-250MG
1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Chloro-4-iodophenyl)ethan-1-one
Formule: C₈H₆ClIO
MW: 280.49 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28346645
CAS nummer: 149936-78-7