2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
OR4382-1G OR4382-5G OR4382-10G
APOSOR4382-1GEA 87.6 EUR
APOSOR4382-1G APOSOR4382-5G APOSOR4382-10G
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₇H₁₁BrN₂S·BrH
MW: 316.057 g/mol
Kookpunt: 110…112 °C ( 0.3 mm Hg)
Smeltpunt: 235 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052240
CAS nummer: 175136-77-3