4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-[4-(Chloroformyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4391-250MG OR4391-1G
APOSOR4391-250MGEA 0 EUR
APOSOR4391-250MG APOSOR4391-1G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride
Formule: C₁₀H₇ClN₂O₂
MW: 222.628 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368530
CAS nummer: 222541-76-6
UN: 3261
ADR: 8 III