5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4407-1G OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA 170 EUR
APOSOR4407-1G APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Formule: C₁₀H₇BrOS
Kookpunt: 118…121 °C (20 mm Hg)
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368508
CAS nummer: 1131-87-9
UN: 3261
ADR: 8,III