5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR4414-1G
OR4414-5G
APOSOR4414-1GEA
22
EUR
APOSOR4414-1G
APOSOR4414-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Formule:
C₉H₈BrN Smeltpunt: 39…43 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00159857 CAS nummer: 10075-52-2 |