4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR4497-1G OR4497-250MG
APOSOR4497-1GEA 869 EUR
APOSOR4497-1G APOSOR4497-250MG
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₈BrClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094653
CAS nummer: 351003-50-4