7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 7-Bromo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR450015-100MG OR450015-250MG
APOSOR450015-100MGEA 54.1 EUR
APOSOR450015-100MG APOSOR450015-250MG
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole
Formule: C₈H₇BrN₂O
MW: 227.058 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12962570
CAS nummer: 1190314-42-1