Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450019-1G OR450019-5G
APOSOR450019-1GEA 68.7 EUR
APOSOR450019-1G APOSOR450019-5G
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formule: C₁₄H₂₀O₄
Smeltpunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11618127
CAS nummer: 38862-65-6