7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR450021-1G OR450021-250MG
APOSOR450021-1GEA 337 EUR
APOSOR450021-1G APOSOR450021-250MG
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
7-Bromobenzo[d]isoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520894
CAS nummer: 1260751-81-2