3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR450026-1G OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA 701 EUR
APOSOR450026-1G APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393322
CAS nummer: 148334-14-9