3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR450031-5G OR450031-25G
APOSOR450031-5GEA 65.9 EUR
APOSOR450031-5G APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄HCl₂NO₂S
Smeltpunt: 175…177 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03789232
CAS nummer: 18480-53-0