2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450073-1G OR450073-250MG
APOSOR450073-1GEA 869 EUR
APOSOR450073-1G APOSOR450073-250MG
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07343825
CAS nummer: 4926-52-7