Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR45008-1G OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA 577 EUR
APOSOR45008-1G APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₆BrClO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20731105
CAS nummer: 1354953-47-1
UN: 3261
ADR: 8,III