2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450086-1G OR450086-250MG
APOSOR450086-1GEA 176 EUR
APOSOR450086-1G APOSOR450086-250MG
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
Formule: C₅H₆N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00518998
CAS nummer: 33176-41-9