3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR45009-1G OR45009-5G
APOSOR45009-1GEA 205 EUR
APOSOR45009-1G APOSOR45009-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde 97%
3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₃BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606503
CAS nummer: 1064678-66-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III