2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450094-1G OR450094-250MG
APOSOR450094-1GEA 431 EUR
APOSOR450094-1G APOSOR450094-250MG
2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
2-Amino-1,4-dihydroimidazol-5-one
Formule: C₃H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444293
CAS nummer: 503-86-6