Thiazolidine-2,4-dithione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450095-1G OR450095-250MG
APOSOR450095-1GEA 687 EUR
APOSOR450095-1G APOSOR450095-250MG
Thiazolidine-2,4-dithione
Thiazolidine-2,4-dithione
Formule: C₃H₃NS₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06253950
CAS nummer: 4303-27-9