2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450098-1G OR450098-250MG
APOSOR450098-1GEA 89.2 EUR
APOSOR450098-1G APOSOR450098-250MG
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₃BrN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275696
CAS nummer: 858486-46-1