Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450100-1G OR450100-250MG
APOSOR450100-1GEA 431 EUR
APOSOR450100-1G APOSOR450100-250MG
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Formule: C₅H₈N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28652971
CAS nummer: 66512-81-0