4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR450101-1G OR450101-250MG
APOSOR450101-1GEA 431 EUR
APOSOR450101-1G APOSOR450101-250MG
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₂ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00594925
CAS nummer: 55359-96-1