Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450102-1G OR450102-250MG
APOSOR450102-1GEA 366 EUR
APOSOR450102-1G APOSOR450102-250MG
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Formule: C₄H₃N₃OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01651966
CAS nummer: 305848-41-3