5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR450104-1G OR450104-250MG
APOSOR450104-1GEA 512 EUR
APOSOR450104-1G APOSOR450104-250MG
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Formule: C₃H₂BrClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24643186
CAS nummer: 1174132-80-9