5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR450106-1G OR450106-250MG
APOSOR450106-1GEA 409 EUR
APOSOR450106-1G APOSOR450106-250MG
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10000845
CAS nummer: 78706-26-0