1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR450109-1G OR450109-250MG
APOSOR450109-1GEA 366 EUR
APOSOR450109-1G APOSOR450109-250MG
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Formule: C₂H₅N₅·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11500152
CAS nummer: 6421-05-2
UN: 2735
ADR: 8,III